Learn More
MTT, TRC
Code produit 30476394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM7605055G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
CAS 298-93-1
Formule moléculaire C18 H16 N5 S Br
Quantité 5 g
Synonyme MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide
Formule InChI InChI=1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].Cc1nc(sc1C)[n+]2nc(nn2c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 2-(3,5-diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-4,5-diméthylthiazole;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 414.32
Poids de la formule 413.031