Learn More
Brand™ Concentrat liquide de détergent universel Mucasol™
Code produit 10729301 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 L
5 L
Type de conteneur:
Flacon
Jerrican
Conditionnement:
2 LT
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de conteneur unitSize
10729301 2 L Flacon 2 LT
10739301 5 L Jerrican 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729301 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 44003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Nettoie les instruments en verre, en plastique, en caoutchouc et en métal en 10 à 30 minutes sans aide mécanique. Le concentrat liquide de détergent universel BRAND™ Mucasol™ remplace l’acide chromosomique, est exempt de chlore et d’alcalis caustiques, est non toxique, non agressif et biodégradable.
Concentrat liquide, alcalin haute performance pour bains à immersion et à ultrasons. Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal.
  • Les articles sont nettoyés en environ 10 à 30 minutes, sans aide mécanique.
  • Mucasol™ remplace l’acide chromosulfurique, est exempt de chlore et d’alcalis caustiques, est non toxique, non agressif et biodégradable.
  • L’exposition prolongée des surfaces en Zn et en Al non anodisé doit être évitée.
Ingrédients :
  • > 30 % de phosphates, < 5 % de surfactants anioniques, surfactants amphotères, agents complexants, inhibiteurs de corrosion, agents auxiliaires.
Concentration à utiliser :
  • Bain à ultrasons : 0,2 à 2 % (1,4 à 14 ml/l).
  • Bain à immersion : 0,7 à 3 % (5 à 22 ml/l).
Caractéristiques chimiques et physiques :
  • Liquide transparent, vert clair.
  • Densité : environ 1,4 g/ml. Valeur de pH (0,7 %) : environ 11,5, valeur de pH (3 %) : environ 11,7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent universel Mucasol
pH ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %)
Aspect Vert clair
Composition Alcalin ; > 30 % de phosphates, < 5 % de surfactants anioniques, surfactants amphotères, agents complexants,
Concentration Bain à ultrasons : 0,2 à 2 % (1,4 à 14 ml/l) ; bain à immersion : 0,7 à 3 % (5 à 22 ml/l)
Type de conteneur Flacon
À utiliser avec (application) Pour les bains à immersion et ultrasons Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal
Quantité 5/paquet
Volume (métrique) 2 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • mucasol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid