Learn More
Acide mucique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10438480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10438480 500 g Flacon en plastique 500g
10428480 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10438480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128045000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-99-8
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00004239
Clé InChI DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonyme galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
CID PubChem 3037582
ChEBI CHEBI:30852
Nom IUPAC Acide (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioïque
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 03, IV, 1292
Merck Index 15, 4361
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline fine