Learn More
Acide mucique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441197 100 g 100g
11451197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24170.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Mucic acid is used to replace tartaric acid in self-rising flour or fizzies. It is also used as a precursor of adipic acid en route to nylon by a rhenium-catalyzed deoxydehydration reaction. It replaces potassium bitartrate in baking powder and also used for manufacture of granular effervescing salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide mucique est utilisé pour remplacer l’acide tartrique dans la farine autolevante ou les boissons gazeuses. Il est également utilisé comme précurseur de l’acide adipique en route vers le nylon par une réaction de désoxydéshydratation catalysée par le rhénium. Il remplace le bicarbonate de potassium dans la levure chimique et est également utilisé pour la fabrication de sels effervescents granulaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-99-8
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00004239
Clé InChI DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonyme galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
CID PubChem 3037582
ChEBI CHEBI:30852
Nom IUPAC Acide (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioïque
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucic acid
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 1728117
Merck Index 14,4331
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté 98%