Learn More
Acide mucobromique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mucobromic Acid |
| CAS | 488-11-9 |
| Formule moléculaire | C4H2Br2O3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic Acid, Dibromomalealdehydic Acid, Bromomucic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2- |
| SMILES | Br/C(C=O)=C(Br)/C(O)=O-O=C1C(Br)=C(Br)C(O)O1 |
| Nom IUPAC | Acide (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.86 |
| Poids de la formule | 255.87 |