Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton
Code produit 12917148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
19,5 g ± 1 g
26,0 g ±1,0 g
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Conditionnement
12917148 26,0 g ±1,0 g 10 pièces
13205339 19,5 g ± 1 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12917148 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB0431A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.68€
    22.54€ / 10 pièces
    Économisez 2.14€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) des organismes exigeants à l’aide de plaques préparées conformément à la norme CLSI.
Effectuez les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) des organismes exigeants, et ce en sans effort, grâce aux boîtes de milieux de culture préparés contenant de la gélose Mueller-Hinton Thermo Scientific™ avec 5 % de sang de mouton. Une zone transparente et précise permet de déterminer si les bactéries sont résistantes ou sensibles aux antibiotiques utilisés. La gélose r Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton est conforme à la norme américaine CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) et à la norme européenne DIN (Deutsches Institut für Normung).
The major use of Mueller-Hinton Agar with 5% Sheep Blood is for Antimicrobial Susceptibility Testing (AST). The medium is designed and manufactured according to CLSI standards and can be used in internationally recognised standard procedures.
The inclusion of starch in the medium ensures that toxic factors produced during microbial growth will be absorbed, and its presence is often essential to establish growth from very small inocula.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Traffic red, opaque
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton
Format 90 mm Monoplate
Type de produit Agar Plate
Poids plein 26,0 g ±1,0 g
Type d’emballage Wrapped in single cellulose-based film wrap
Quantité 10/Pk.