Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton
Code produit 13205339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
19,5 g ± 1 g
26,0 g ±1,0 g
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Conditionnement
13205339 19,5 g ± 1 g 10 pièces
12917148 26,0 g ±1,0 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13205339 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB5007A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.37€
    16.41€ / 10 pièces
    Économisez 10.96€
    40% de réduction
 Article restreint
En stock
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) des organismes exigeants à l’aide de plaques préparées conformément à la norme CLSI.
Effectuez les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) des organismes exigeants, et ce en sans effort, grâce aux boîtes de milieux de culture préparés contenant de la gélose Mueller-Hinton Thermo Scientific™ avec 5 % de sang de mouton. Une zone transparente et précise permet de déterminer si les bactéries sont résistantes ou sensibles aux antibiotiques utilisés. La gélose r Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton est conforme à la norme américaine CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) et à la norme européenne DIN (Deutsches Institut für Normung).
L’agar Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton est principalement utilisé pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST). Le milieu de culture est conçu et fabriqué conformément aux normes CLSI et peut être utilisé dans les procédures standard internationalement reconnues.
L’inclusion d’amidon dans le milieu garantit que les facteurs toxiques produits lors de la croissance microbienne seront absorbés. Sa présence est souvent indispensable pour établir la croissance de très petits inocula.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, opaque
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose Mueller-Hinton avec 5 % de sang de mouton
Format Monoplaque de 90 mm
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1 g
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / sachet