Learn More
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated)
Code produit 10452453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
À l’unité
5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10452453 500 g 500g
10096002 5 kg 5kg
12771500 À l’unité 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452453 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0337B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.23€
    157.47€ / 500g
    Économisez 86.76€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) while conforming to EUCAST and CLSI with this medium.
Perform effortless Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) using Thermo Scientific™ Oxoid™ Mueller Hinton Agar (Dehydrated), a medium designed and manufactured according to the European standard, EUCAST1 and the American standard, CLSI2, 3, 4.
La gélose Mueller-Hinton est principalement utilisée pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST). Elle est devenue le milieu standard pour la méthode Kirby-Bauer5, 6 et peut être utilisée dans des procédures standard internationalement reconnues.
  • Spécifiée par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), anciennement le National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 2,3,4 et l’European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)1
  • Milieu standard pour la méthode Kirby-Bauer5, 6
L’inclusion d’amidon dans le milieu garantit que les facteurs toxiques produits lors de la croissance microbienne seront absorbés. Sa présence est souvent indispensable pour établir la croissance de très petits inocula.
Les tests de sensibilité aux antibiotiques sont effectués conformément à la norme ISO/TS 16782, et en répondant à ses limites de validation, à l’aide des microorganismes suivants :
Staphylococcus aureus ATCC®25923 WDCM00034
Staphylococcus aureus ATCC®29213 WDCM00131
Staphylococcus aureus ATCC®43300 WDCM00211
Staphylococcus aureus NCTC 12493 WDCM00212
Escherichia coli ATCC®25922 WDCM00013
Escherichia coli ATCC®35218
Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853 WDCM00025
Enterococcus faecalis ATCC®33186 WDCM00210
Enterococcus faecalis ATCC®29212 WDCM00087
Streptococcus pneumoniae ATCC®49619
Haemophilus influenzae ATCC®49247
Haemophilus influenzae ATCC®49766
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes CLSI. Référence industrielle : FDA.
Description gélose Mueller-Hinton
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 13,2 L de milieu