Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Mueller Hinton avec sang de cheval
Descripción
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) sans effort à l’aide de la gélose Thermo™Scientific Mueller Hinton avec du sang de cheval, un milieu conçu et fabriqué conformément à la norme européenne EUCAST.
L’ajout de sang de cheval et de NAD permet la croissance d’organismes fastidieux et la formulation garantit que les facteurs toxiques seront absorbés pour établir une meilleure croissance à partir de très petits inocula. Conforme à la norme EUCAST.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme EUCAST |
| Couleur | Rouge, opaque |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | MHA avec du sang de cheval |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 24 g ±5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?