Learn More
Thermo Scientific™ gélose Mueller-Hinton
Code produit 15852467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
4/paquet
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque carrée de 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
15852467 4/paquet Plaque carrée de 120 mm 4 pièces
13235349 10/boîte Monoplaque de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15852467 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5403I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.60€
    13.83€ / 4 pièces
    Économisez 1.77€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) sans effort à l’aide de ce milieu qui peut être utilisé dans les procédures standard internationalement reconnues.
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) sans effort à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Mueller-Hinton, un milieu conçu et fabriqué conformément à la norme européenne EUCAST et à la norme américaine CLSI.
L’ajout d’amidon à la gélose Mueller-Hinton garantit que les facteurs toxiques trouvés durant la croissance seront absorbés et sa présence est souvent essentielle pour lancer la croissance à partir de très petits inocula. Conforme aux normes EUCAST, CLSI et DIN.
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Selon EUCAST et CLSI
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description gélose Mueller-Hinton
Format Plaque carrée de 120 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 60 g ± 1,2 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 4/paquet