Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, série L 1100 avec régulateur B410
Code produit 15426682 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
24 l
40 l
40 l
Régulation de la température:
B410
C450
Régulateur numérique PID B410
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Régulation de la température unitSize
15426682 5 l B410 1 pièce
15426672 3 l C450 1 pièce
15426732 40 l Régulateur numérique PID B410 1 pièce
15416702 9 l C450 1 pièce
15426712 15 l B410 1 pièce
15446722 24 l C450 1 pièce
15436722 24 l B410 1 pièce
15436732 40 l C450 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15426682 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L052K1RN1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les fours à moufle sont les éléments polyvalents fiables et durables du laboratoire et conviennent parfaitement à un grand nombre de procédés dans le domaine de la recherche sur les matériaux et du traitement thermique.
  • Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
  • Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
  • Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
  • Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
  • Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
  • Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
  • Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
max. (métrique) 1100°C
Type Four
Modèle Porte battante
Régulation de la température B410
Dimensions (P x l x H) intérieures 170 x 200 x 130 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 390 x 385 x 405 mm
Poids (métrique) 30 kg
Alimentation électrique triphase
Fréquence 50/60 Hz