Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, L 9/11/SKM
Code produit 17327999 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17327999 9 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17327999 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LM095K1ANO
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les applications impliquant des substances agressives.Comporte un moufle en céramique avec chauffage intégré sur quatre côtés.Combine uniformité de la température et excellente protection des éléments chauffants contre les atmosphères agressives.
  • Température maximale :1100°C
  • Moufle chauffé des quatre côtés
  • Chambre de four avec moufle en céramique intégré, haute résistance aux gaz et vapeurs agressifs
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Porte relevable optionnelle utilisable comme support de travail
  • Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 9 L
max. (métrique) 1100°C
Comprend Porte battante
Dimensions (P x l x H) intérieures 240 x 230 x 170 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 505 x 490 x 580 mm
Poids (métrique) 50 kg