Learn More
Nabertherm™ Fournaise à silencieux L15/14/B510 Tmax1400 avec porte à clapet
Code produit 30485232 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1400°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
30485232 1400°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485232 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L155K4AL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7130.00€
    6453.37€ / 1 pièces
    Économisez 676.63€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à moufle dotés d'une conception avancée et attrayante, et d'un haut niveau de fiabilité.
  • Ces modèles se distinguent par leur excellente qualité de fabrication, leur conception avancée et attrayante, ainsi que leur grande fiabilité. Les éléments chauffants sur des tubes de support rayonnant librement dans la chambre du four offrent des temps de chauffage particulièrement courts et une température maximale de 1400 °C. Ces fours à amortissement sont une bonne alternative aux séries L(T).. /12 lorsque des températures d’application plus élevées sont nécessaires.
  • Équipement standard
  • Température maximale de 1 400 °C
  • Chauffage sur deux côtés
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Utilisation exclusive des matériaux isolants sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP)
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur avec fonctionnement tactile B510 (5 programmes chacun avec 4 segments)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
max. (métrique) 1400°C
Type Four à moufle
Tension 220/240 V