Learn More
Nabertherm™ Fournisseur de : soufflet L9/12/B510 Tmax1200 avec porte
Code produit 30485233 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
max. (métrique):
1200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) unitSize
30485233 1200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485233 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L095K2AL
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les fours à mousse sont idéaux pour une utilisation quotidienne en laboratoire.
  • Les fours à mouchon L 3/11 - LT 60/12 ont fait leur preuve pour une utilisation quotidienne en laboratoire. Ces modèles se distinguent par leur excellente qualité de fabrication, leur conception avancée et attractive, ainsi que leur grande fiabilité. Les fours à moufle sont équipés d’une porte de type rabattable ou levante sans supplément de prix.
  • Équipement standard
  • Tmax 1 200 °C
  • Chaupuis des deux côtés par des plaques thermiques en plaques (chauffe depuis trois côtés pour les fours à mouchon L 24/11 - LT 60/12) pour une uniforme de température optimale
  • uniforme de température de +/- 5 K avec entrée d’air frais fermée dans l’espace de travail vide conformément à la norme ISO 17052-1 à des températures de travail supérieures à 800 °C
  • Thermocouple de type S (1200 °C)
  • Plaques thermiques en laboratoire avec élément électrique intégral, sécurisé et facile à remplacer
  • Porte rabattable en option (L) pouvant être utilisée comme plateforme de travail ou porte levante (LT), la surface chaude étant orientée à l’écart de l’opérateur
  • Armoire à double coque ventilée en plaques en acier inoxydable métalliques pour une faible température de surface et une stabilité élevée
  • Utilisation exclusive de matériaux d’isolement sans catégorisation conformément au règlement (UE) n° 1272/2008 (CLP). Cela signifie explicitement que la chaîne d’aluminosilicate, également appelée fibre optique réfractaire (FCE), qui est classée et potentiellement carcinogénique, n’est pas utilisée.
  • Entrée d’air réglable et intégrée dans la porte (cf illustration)
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur avec fonction toucher C550 résp. contrôleur R7 pour L1/12 (régulable pour une température)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTlog de base pour Nabertherm responsable du traitement : enregistrement des données de processus avec clé USB
Spécification
max. (métrique) 1200°C
Type Four à moufle
Tension 220/240 V