Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT15/11/B510 Tmax1100 avec porte relevable
Code produit 30485210 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) unitSize
30485210 1100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485210 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L155H1AL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5500.61€
    5120.00€ / 1 pièces
    Économisez 380.61€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à moufle idéaux pour une utilisation quotidienne en laboratoire.
  • Les fours à étouffement L 3/11 - LT 60/12 ont été éprouvés pour un usage quotidien en laboratoire. Ces modèles se distinguent par leur excellente qualité de fabrication, leur design avancé et attractif, ainsi que leur grande fiabilité. Les fours à bouche sont équipés d’une porte à rabat ou d’une porte d’ascenseur sans frais supplémentaires.
  • Équipement standard
  • Tmax 1100 °C
  • Chauffage sur deux côtés par plaques de chauffage en céramique (chauffage sur trois côtés pour les fours à étouffement L 24/11 - LT 60/12) pour une uniformité optimale de température
  • Uniformité de température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide selon la norme DIN 17052-1 à des températures supérieures à 800 °C
  • Thermocouple type N (1100 °C)
  • Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré, sécurisées et faciles à remplacer
  • Porte à rabat optionnelle (L) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d’ascension (LT) avec la surface chaude tournée à l’opposé de l’opérateur
  • Boîtier ventilé à double coque en feuilles d’acier inoxydable texturées pour une basse température de surface et une grande stabilité
  • Utilisation exclusive des matériaux isolants sans catégorisation selon le Règlement CE n° 1272/2008 (CLP). Cela signifie explicitement que la laine d’aluminiosilicate, également appelée fibre céramique réfractaire (FCR), qui est classifiée et possiblement cancérigène, n’est pas utilisée.
  • Entrée d’air réglable et intégrée dans la porte (cf illustration)
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur avec fonctionnement tactile B510 (5 programmes chacun avec 4 segments) ou contrôleur R7 pour L 1/12 (réglable pour une température)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Note : La prise standard britannique est de 13 ampères. Cela équivaut à 2,9 kW. Plus de 3 kW signifie des prises de 16 ampères ou plus.
Spécification
max. (métrique) 1100°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Tension 220/240 V