Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT15/11/C550 Tmax1100 avec porte relevable
Code produit 30485203 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
max. (métrique):
1100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) unitSize
30485203 1100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485203 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L155H1AO
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à moufle idéaux pour une utilisation quotidienne en laboratoire.
  • Les fours à moufle L 3/11 - LT 60/12 ont fait leurs preuves pour une utilisation quotidienne en laboratoire. Ces modèles se distinguent par leur excellente qualité de fabrication, leur conception avancée et attractive, ainsi que leur grande fiabilité. Les fours à moufle sont équipés, sans frais supplémentaires, d'une porte à battant ou d'une porte relevable.
  • Équipement standard
  • Tmax 1100 °C
  • Chauffage sur deux côtés par des plaques chauffantes en céramique (chauffage sur trois côtés pour les fours à moufle L 24/11 - LT 60/12) pour une uniformité de température optimale
  • Uniformité de température de +/- 5 K avec entrée d'air frais fermée dans un espace de travail vide, conformément à la norme DIN 17052-1, à des températures de travail supérieures à 800 °C.
  • Thermocouple de type N (1100 °C)
  • Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré, protégé et facile à remplacer
  • Porte à battant optionnelle (L) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d'ascenseur (LT), la surface chaude étant orientée à l'opposé de l'opérateur.
  • Boîtier ventilé à double coque en tôle d'acier inoxydable texturée pour une température de surface basse et une grande stabilité
  • Utilisation exclusive de matériaux isolants sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP). Cela signifie explicitement que la laine d'aluminosilicate, également connue sous le nom de fibre céramique réfractaire (RCF), classée comme potentiellement cancérogène, n'est pas utilisée.
  • Entrée d’air réglable et intégrée dans la porte (cf illustration)
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur tactile B510 (5 programmes de 4 segments chacun) ou contrôleur R7 pour L 1/12 (réglable pour une température)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur: enregistrement des données de processus sur clé USB
Spécification
max. (métrique) 1100°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Tension 220/240 V