Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT15/13/B510 Tmax1300 avec porte relevable
Code produit 30485204 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
30485204 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485204 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L155H3AL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6550.00€
    5931.13€ / 1 pièces
    Économisez 618.87€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four avec éléments chauffants sur tubes de support qui rayonnent librement dans la chambre du four et permettent des temps de chauffage courts.
  • Les éléments chauffants sur des tubes de support rayonnant librement dans la chambre du four offrent des temps de chauffage particulièrement courts pour ces fours à étouffement. Grâce à leur isolation robuste en briques réfractaires légères, ils peuvent atteindre une température maximale de travail de 1300 °C. Ces fours à amortissement représentent donc une alternative intéressante aux modèles familiers L(T).. /12, lorsque vous avez besoin d’une température d’application plus élevée.
  • Équipement standard
  • Tmax 1300 °C
  • Chauffage bilatéral
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
  • Boîtier ventilé à double coque en feuilles d’acier inoxydable texturées pour une basse température de surface et une grande stabilité
  • Porte à rabat optionnelle (L) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d’ascension (LT) avec la surface chaude tournée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur avec fonctionnement tactile B510 (5 programmes chacun avec 4 segments)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
max. (métrique) 1300°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Tension 220/240 V