Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT15/13/C550 Tmax1300 avec porte relevable
Tous les produits Nabertherm ProduitsDescription
- Les éléments chauffants sur des tubes de support rayonnant librement dans la chambre du four offrent des temps de chauffage particulièrement courts pour ces fours à étouffement. Grâce à leur isolation robuste en briques réfractaires légères, ils peuvent atteindre une température maximale de travail de 1300 °C. Ces fours à amortissement représentent donc une alternative intéressante aux modèles familiers L(T).. /12, lorsque vous avez besoin d’une température d’application plus élevée.
- Équipement standard
- Tmax 1300 °C
- Chauffage bilatéral
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
- Boîtier ventilé à double coque en feuilles d’acier inoxydable texturées pour une basse température de surface et une grande stabilité
- Porte à rabat optionnelle (L) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d’ascension (LT) avec la surface chaude tournée à l’opposé de l’opérateur
- Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Contrôleur avec fonctionnement tactile B510 (5 programmes chacun avec 4 segments)
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
- NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| max. (métrique) | 1300°C |
| Type | Four à moufle avec porte à guillotine |
| Tension | 220/240 V |