Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT5/13/B510 Tmax1300 avec porte relevable
Code produit 30485192 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) unitSize
30485192 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485192 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L055H3AL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5629.16€
    5240.00€ / 1 pièces
    Économisez 389.16€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four avec éléments chauffants sur tubes de support qui rayonnent librement dans la chambre du four et permettent des temps de chauffage courts.
  • Les éléments chauffants montés sur des tubes de support rayonnant librement dans la chambre du four permettent des temps de chauffage particulièrement courts pour ces fours à moufle. Grâce à leur isolation robuste et légère en briques réfractaires, ils peuvent atteindre une température de fonctionnement maximale de 1300 °C. Ces fours à moufle représentent donc une alternative intéressante aux modèles L(T) ../12 habituels, lorsque vous avez besoin d'une température d'application plus élevée.
  • Équipement standard
  • Tmax 1300 °C
  • Chauffage bilatéral
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
  • Boîtier ventilé à double coque en tôle d'acier inoxydable texturée pour une température de surface basse et une grande stabilité
  • Porte à battant optionnelle (L) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d'ascenseur (LT), la surface chaude étant orientée à l'opposé de l'opérateur.
  • Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur à commande tactile B510 (5 programmes avec 4 segments chacun)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur: enregistrement des données de processus sur clé USB
Spécification
max. (métrique) 1300°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Tension 220/240 V