Learn More
Nabertherm™ Four à moufle LT5/14/B510 Tmax1400 avec porte relevable
Code produit 30485250 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
1400°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) unitSize
30485250 1400°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30485250 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur L055H4AL
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours à moufle dotés d'une conception avancée et attrayante, et d'un haut niveau de fiabilité.
  • Ces modèles se distinguent par leur excellente qualité de fabrication, leur conception avancée et attractive, ainsi que leur grande fiabilité. Les éléments chauffants montés sur des tubes de support rayonnant librement dans la chambre du four permettent des temps de chauffage particulièrement courts et une température maximale de 1400 °C. Ces fours à moufle sont une bonne alternative à la série L(T) ../12 bien connue lorsque des températures d'application plus élevées sont nécessaires.
  • Équipement standard
  • Tmax 1400 °C
  • Chauffage bilatéral
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Utilisation exclusive de matériaux isolants sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP)
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Contrôleur à commande tactile B510 (5 programmes avec 4 segments chacun)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur: enregistrement des données de processus sur clé USB
Spécification
max. (métrique) 1400°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Tension 220/240 V