Description
- Isolation en matériau fibreux non classifié
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Avec porte à battant
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte, sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Avec régulateur B410 offrant quatre programmes et cinq rampes programmables
- Les régulateurs possèdent une interface USB intégrée et offrent un affichage en texte clair dans différentes langues
- Disponible dans différentes plages de températures et tailles
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz protecteurs ou réactifs non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B410 |
| Capacité (métrique) | 15 l |
| Type | Four à moufle avec porte à guillotine |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 340 x 230 x 170 mm |
| Largeur (métrique) | 415 mm |
| Hauteur (métrique) | 515 mm |
| Alimentation électrique | 1-Phase |
| Puissance | 3.5 kw |