Learn More
Melford TASSE
Code produit 30018525
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018525 25 g 25g
30018522 100 mg 100mg
30018523 250 mg 250mg
30018524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018525 Fournisseur Melford Code fournisseur M6590025.0
Substrat fluorescent pourβ -D-Glucuronidase (GUS) codée par le gène gusA isolé d'E.
Substrat éclairé pourβ -D-Glucuronidase (GUS) codée par le gène gusA isolé de E.
Substrat fluorescent pourβ -D-Glucuronidase (GUS) codée par le gène gusA isolé d'E. coli. Le test de fluorescence permet la quantification de l'activité GUS dans les extraits protéiques à une excitation maximale de 365 nm (UV) et une émission maximale de 455 nm (bleu).
Spécification
Quantité 25 g