Learn More
Mulberroside A, TRC
Code produit 30464752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464752 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464752 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM79350510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Formule moléculaire C26H32O14
Quantité 10 mg
Synonyme 3-[(1E)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethenyl]-5-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, 2,5'-Dihydroxy-4,3'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-trans-stilbene
Formule InChI InChI=1S/C26H32O14/c27-9-17-19(31)21(33)23(35)25(39-17)37-14-4-3-12(16(30)8-14)2-1-11-5-13(29)7-15(6-11)38-26-24(36)22(34)20(32)18(10-28)40-26/h1-8,17-36H,9-10H2/b2-1+/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 568.52