Learn More
WTW™ Multimètres
Description
- Pour les mesures du pH, de l’ORP, de la conductivité et de l’oxygène dissous (électrochimique)
- Instrument de mesure parfait pour les applications environnementales dans la mesure des eaux souterraines et de surface, l’aquaculture, les usines de traitement des eaux usées et bien plus encore
- Comprend une mini interface USB-B, une alimentation de 4 x 1,5 V AA, ensemble de 2
- Calibration automatique / manuelle
Spécification
Spécification
| Précision (ions spécifiques) | 0,000 à 999 999 μmol/l |
| Type de batterie | AA |
| Étalonnage | Automatique / manuel |
| Points d’étalonnage (pH) | ±2,000 à 19,999 |
| Type d’affichage | Affichage LCD, rétroéclairé |
| Indice IP | IP67 |
| Gamme (conductivité) | 0,000 à 1 000 μS/cm |
| Gamme (mV) | -2 500 à 2 500 mV |
| Gamme (pH) | -2,000 à 19,999 |
| Gamme (salinité) | 0,0 à 70,0 |
| Afficher plus |