Learn More
Brannan™ Minuteur et horloge multi-alarmes
Code produit 15748558
Change view
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée unitSize
15748558 99 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15748558 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 28/219/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le minuteur numérique à comptage unique peut être utilisé dans diverses applications. Le minuteur et horloge multi-alarme Brannan™La minuterie numérique à comptage unique comprend une un compte croissant et décroissant de 100 minutes avec une horlog
  • Minuteur à compte croissant et décroissant 99 min, 59 s
  • Comprend une horloge au format 12 heures
  • Fonctions d’alarme sonore, visuelle et vibratoire
  • Commande mécanique par bouton de fonction
  • Peut être posé sur un bureau ou être accroché avec clip de poche et des fixations magnétiques
  • Comprend un support, un clip, un aimant, des piles et des instructions d’utilisation
  • Conforme CE, DEEE et RoHS
Spécification
Type de produit Minuteur / horloge
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Visuelle, sonore, vibratoire
Affichage LCD
Incréments 1 s
Couleur Blanc
Dimensions de l’écran 15 x 35 mm (H x l)
Dimensions (L x l x H) 53 x 35 x 75 mm (l x P x H)
Comprend Support, clip, aimant, piles, instructions
À utiliser avec (application) Compte à rebours, compte croissant, horloge
Certifications/Conformité Conforme CE, DEEE et RoHS