Learn More
Chemetrics™ Photomètre multi-analyte V–2000 pour l’analyse de la qualité de l’eau
Code produit 11946208
Change view
Click to view available options
Longueur d’ondes:
420, 520, 580, 610 nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes
11946208 420, 520, 580, 610 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11946208 Fournisseur Chemetrics™ Code fournisseur V2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Colorimètre LED portatif avancé à microprocesseur
L’analyseur d’eau portatif teste automatiquement les analytes préprogrammés (+ de 50) à l’aide des ampoules CHEMetrics Vacu-vials™ pré-calibrées à remplissage automatique. La sécurité de l’opérateur est garantie par l’absence de préparation d’échantillons, de mélange ou de contact chimique. À mesure que de nouveaux tests sont disponibles, une procédure de téléchargement simple depuis le site Web de CHEMetrics permet de mettre à jour cet analyseur avec les programmes les plus récents. Le téléchargement prend quelques minutes et maintient le V-2000 constamment à jour. Jusqu’à dix méthodes personnalisées créées par l’utilisateur peuvent être stockées dans la mémoire du photomètre. L’interface simple guide l’utilisateur dans les opérations de configuration et de mesure.
  • Peut être transporté sur le terrain
  • Fonctionnement sur batterie
  • Léger
  • Robuste
  • Étanche
Spécification
Type Photomètre
Longueur d’ondes 420, 520, 580, 610 nm