Learn More
BRAND™ Micropipette multicanaux - 8 Transferpette™ professionnel, réglable
Code produit 30696138 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30696138 50 μl 1 pièce
30696124 10 μL 1 pièce
30696102 100 μl 1 pièce
30696112 200 μl 1 pièce
30696126 300 μl 1 pièce
30696136 1250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30696138 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 706906
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Micropipette multicanaux mince avec repose-doigt réglable pour une utilisation ergonomique, options d'étalonnage flexibles et protection de compteur intégrée pour une durabilité accrue.
  • Son design fin et son repose-doigt réglable assurent une prise en main parfaite, rendant la pipette ergonomique et confortable à utiliser, même lors de longues séances de pipetage.
  • Pour vous permettre de rester flexible en toutes circonstances, le Transferpette™ La version Pro propose deux techniques de réglage :
    • Calibrage facile et permanent sans outils
    • Réglage par l'utilisateur pour une adaptation rapide et réversible aux conditions changeantes telles que la température, la forme de l'embout ou les propriétés du milieu.
  • Le Transferpette™ La version Pro est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité avec une protection intégrée, ce qui la rend à la fois robuste et durable. Il est entièrement autoclavable (121 °C) et disponible sous forme de pipettes monocanal et multicanal.
Limitations d'utilisation :
  • La température de fonctionnement doit être comprise °entre +15 °C °et +40 °C (59 °F à 104 °F). Autres températures sur demande.
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité : 260 ·mPa·s
  • Pour les milieux visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision <±0,8%, < 0.4% (CV)
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 2 à 200 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle Transferpette Pro
Nombre de canaux 8
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 50 μl
Comprend Certificat de performance, 2 TipBox remplies d'embouts de pipettes™ de marque, support de montage sur étagère, réservoir de réactif, outil d'installation, graisse silicone, jeu de joints toriques
Incréments 0,05 μl