Description
- Permet un pipetage extrêmement précis et fiable
- Le piston motorisé permet un pipetage ave une reproductibilité et une précision élevées dans tous les modes
- Associé à TRACKMAN™ Connecté et ses PipettePilot™ demande, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d’erreur humaine en transférant les paramètres et les instructions de pompage dans la tube
- Meilleures performances
- L’interface intuitive dispose de cinq modes de pipetage pour un grand nombre d’applications : pipette, répétitive, mélange, inverse et personnalisé
- Créer et transférer jusqu’à 10 protocoles personnalisés depuis PIPETMAN™ le logiciel M Connect sur votre membrane
- Bluetooth™ la connexion permet de communiquer avec TRACKMAN™ Connecté et qui vous aide à vous guider tout au long de votre protocole, en vous indiquant où, quand et combien de goutteer avec des interactions en temps réel
- Polyvalent et confortable à utiliser
- Aspirez et distribuez avec un seul clic du bouton-poussoir puis éjectez facilement les pointes
- La conception légère et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un confort de pipetage maximal
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Universel |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Orange |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Cône de pipette, TRACKMAN™ connecté |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | P8x100M BT |
| Nombre de canaux | 8 |
| Afficher plus |