Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M multicanaux ;
Code produit 16378157 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1 à 20 μL
10 à 300 μL
10 à 100 μl
20 à 200 μl
50 à 1200 μL
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Volume (métrique) unitSize
16378157 12 10 à 100 μl 1 pièce
16328157 8 0,5 à 10 μl 1 pièce
16338157 12 0,5 à 10 μl 1 pièce
16348157 8 1 à 20 μL 1 pièce
16358157 12 1 à 20 μL 1 pièce
16368157 8 10 à 100 μl 1 pièce
16388157 8 20 à 200 μl 1 pièce
16398157 12 20 à 200 μl 1 pièce
16308167 8 10 à 300 μL 1 pièce
16318167 12 10 à 300 μL 1 pièce
16328167 8 50 à 1200 μL 1 pièce
16338167 12 50 à 1200 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16378157 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F81053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pipette multicanaux PIPETMAN™ M est une pipette électronique Bluetooth™ qui offre précision et fiabilité dans les modes de pipetage standard et répétitif.
  • Permet un pipetage extrêmement précis et fiable
  • Le piston motorisé permet un pipetage ave une reproductibilité et une précision élevées dans tous les modes
  • Associé à TRACKMAN™ Connecté et ses PipettePilot™ demande, PIPETMAN™ M Connected réduit le risque d’erreur humaine en transférant les paramètres et les instructions de pompage dans la tube
  • Meilleures performances
  • L’interface intuitive dispose de cinq modes de pipetage pour un grand nombre d’applications : pipette, répétitive, mélange, inverse et personnalisé
  • Créer et transférer jusqu’à 10 protocoles personnalisés depuis PIPETMAN™ le logiciel M Connect sur votre membrane
  • Bluetooth™ la connexion permet de communiquer avec TRACKMAN™ Connecté et qui vous aide à vous guider tout au long de votre protocole, en vous indiquant où, quand et combien de goutteer avec des interactions en temps réel
  • Polyvalent et confortable à utiliser
  • Aspirez et distribuez avec un seul clic du bouton-poussoir puis éjectez facilement les pointes
  • La conception légère et ergonomique repose confortablement dans votre main pour un confort de pipetage maximal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Universel
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône de pipette, TRACKMAN™ connecté
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle P12X100M BT
Nombre de canaux 12
Gamme de produits Pipetman M
Programmabilité Oui
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 10 à 100 μl
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipette, TRACKMAN™ Compatible
Quantité 1
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 15,75 in
Longueur (métrique) 32.4 cm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 15 cm
Hauteur (impériale) 2,16 in,
Hauteur (métrique) 5.5 cm
Alimentation électrique 3,7 V et 420 mAh (1,55 Wh)
Fit for Purpose Qualité certifiée