Learn More
BD Biosciences™ Contrôle à vérifications multiples (CE/DIV)
Code produit 15845938
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 2,5 mL
2 x 2,5 mL
5 x 2,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15845938 1 x 2,5 mL 1 pièce
15855938 2 x 2,5 mL 1 pièce
15865938 5 x 2,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15845938 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 340911
Conçu comme un contrôle complet de l’immunophénotypage par cytométrie en flux.
  • Contrôle complet de l’immunophénotypage par cytométrie en flux
  • Contrôle de la coloration des anticorps, de la lyse des globules rouges (GR), de la configuration et des performances des instruments et de l’analyse des données
  • Contrôle stable avec des valeurs attribuées pouvant être utilisées pour surveiller l’immunophénotypage
  • Le contrôle à vérifications multiples BD doit être utilisé comme le sang total
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIV 2/2014, CE 23-5203-04
Contenu et stockage Stocker les flacons hermétiquement fermés à la verticale entre 2°C et 8°C.
Quantité 1 x 2,5 mL
Stabilité Les flacons non ouverts sont stables jusqu’à la date de péremption. Les flacons ouverts sont stables pendant 9 cycles thermiques lorsqu’ils sont manipulés correctement.