Includes
Tapis en caoutchouc cranté pour maintenir les tubes
- Vitesse de rotation : 5 à 100 tr/min pour un mouvement de vague long
- Rotation réciproque : Angle de rotation de 0° à 360° pour un mouvement long et intermédiaire
- Vibration : Angle de rotation de 0° à 5°, programmable par incréments de 0 à 5 secondes, pour un mouvement de vague court
- Convient parfaitement aux petits espaces de travail
- La plage de températures de fonctionnement allant de 5 à 40°C permet une utilisation dans les réfrigérateurs ou les incubateurs sans CO2
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
- L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
- Alarme sonore et visuelle : En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique“Fin“ et clignote en permanence. Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche.
Certifications
CE
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Orbite | 23 mm (0,9 in) |
| Angle d’oscillation | 7° |
| Angle de rotation | 0 à 360° |
| Capacité de charge (métrique) | 1 kg |
| Vitesse de rotation | 5 à 100 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Type de produit | 3D Rotator |
| Capacité de charge (impériale) | 2,2 lb |
| Certifications/Conformité | CE |
| Afficher plus |