Learn More
Bochem™ Brûleur multigaz Bunsen
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bec Bunsen |
| Matériau | Nickel, acier |
| Diamètre (métrique) | 78 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Comprend | Robinet d’arrêt |
| Température max. (métrique) | 1300°C |