Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur chauffant numérique multiposition MULTI-HS 6/15
Code produit 16685442 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
6
15
Charge max. d’échantillons:
250 mL/Position
400 mL/Position
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Charge max. d’échantillons Conditionnement
16685442 15 250 mL/Position 1 pièce
16675442 6 400 mL/Position 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16685442 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F20500531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3578.63€
    2625.00€ / 1 pièces
    Économisez 953.63€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique numérique disponible en 6 et 15 positions. Le MULTI-HS possède des caractéristiques exclusives comme le temporisateur, le blocage de sécurité, le moteur brushless à même de garantir des performances et une sécurité maximales.
  • Agitation et chauffage simultanés de 6 ou 15 positions
  • Température homogène jusqu'à 120 °C pour toutes les positions
  • Le moteur sans balais VELP assure une longue durée de vie et garantit une vitesse constante dans toutes les positions.
  • SpeedServo™ Cette technologie maintient la vitesse constante malgré les variations de viscosité.
  • CerAlTop™ La plaque assure un nettoyage facile et une résistance maximale
  • Avertissements concernant la sécurité des plaques chauffantes lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C
  • La fonction de verrouillage empêche les modifications involontaires.
  • Conçu pour une durée de vie prolongée
  • Garantie de 3 ans après enregistrement du produit.
  • Convient aux tâches continues
  • Interface numérique facile à utiliser avec des icônes
  • La minuterie intégrée permet la programmation d'opérations non supervisées
  • Un signal sonore vous avertit lorsque le compte à rebours est terminé.
  • Inversion automatique programmable du sens d'agitation
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium à enrobage Ceramique
Tension 230 V
Fonctions de sécurité Avertissements concernant la plaque chauffante, fonction de verrouillage, nettoyage facile, résistance maximale
Matériau du corps Plastique, métal
Alimentation électrique Oui
Type de contrôleur Numérique
max. (métrique) 50° à 120°C
Fréquence 50/60 Hz
Type Agitateur chauffant
Forme Rectangle
Charge max. d’échantillons 250 mL/Position
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 15
Taille max. du récipient 0.25 L
Plage d’agitation 100 à 1 000 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 550 x 240 x 65 mm
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Affichage Numérique