Learn More
FTM Technologies™ Hottes filtrantes à usage multiple
Code produit 11778044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
4 entrées d’extraction
6 entrées d’extraction
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11778044 4 entrées d’extraction 1 pièce
11778054 6 entrées d’extraction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11778044 Fournisseur FTM Technologies™ Code fournisseur HI4P4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00€
    1255.22€ / 1 pièces
    Économisez 254.78€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisées pour la filtration où des bras d’extraction ou d’autres accessoires sont nécessaires. FTM Technologies™ Les hottes à extraction multi-opérateurs assurent la filtration des fumées de soudage, des solvants et autres substances dangereuses sur plusieurs postes de travail.
  • Disponibles avec 4 ou 6 entrées d’extraction
  • Livrées avec un tuyau en PVC annelé
  • Compatibles avec l’utilisation de préfiltres
  • Peuvent être utilisées comme hotte filtrante à recirculation (sans conduit), à l’aide d’une filtration active au charbon ou d’un filtre anti-poussière, ou avec une sortie externe (filtre externe plus conduit d’échappement)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 350 x 200 x 430 mm
Débit 50 à 450 m3/h
Comprend 4 entrées d’extraction
Tension 230 V
Poids (métrique) 6 kg
Fréquence 50 Hz