Learn More
WTW™ Instruments de mesure multiparamètres
Code produit 15205699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Measurement Modes:
pH, POR, conductivité, oxygène dissous, rH, Conductivité, Oxygène dissous
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Measurement Modes Conditionnement
15205699 pH, POR, conductivité, oxygène dissous, rH, Conductivité, Oxygène dissous 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15205699 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2FA310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1717.00€ / 1 pièces
    Économisez 268.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéale pour les applications environnementales pour la mesure des eaux souterraines et de surface, l’aquaculture et les usines de traitement des eaux usées.
  • Calibrage automatique/manuel pour multimètre modèle Multi 3320
  • Comprend une étanchéité IP67, une interface mini USB-B et un bloc d'alimentation 4 piles AA de 1,5 V.
  • Pour une utilisation avec la mesure du pH, du potentiel d'oxydoréduction (ORP), de la conductivité et de l'oxygène dissous (électrochimique).
  • Applications environnementales pour la mesure des eaux souterraines et de surface, l’aquaculture, les usines de traitement des eaux usées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision (ions spécifiques) 0,000 à 999 999 μmol/l
Type de batterie AA
Étalonnage Automatique / manuel
Points d’étalonnage (pH) ±2,000 à 19,999
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Indice IP IP67
Measurement Modes pH, POR, conductivité, oxygène dissous, rH, Conductivité, Oxygène dissous
Gamme (conductivité) 0,000 à 1 000 mS/cm
Gamme (mV) -2 500 à 2 500 mV
Gamme (pH) -2,000 à 19,999
Gamme (salinité) 0,0 à 70,0
Gamme (TDS) 0 à 199,9 g/L
À utiliser avec (application) Mesure du pH, de l’ORP, de la conductivité et de l’oxygène dissous (électrochimique)Applications environnementales dans la mesure des eaux souterraines et de surface, l’aquaculture, les usines de traitement des eaux usées.
Comprend Mini-interface USB-B étanche IP 67, alimentation à 4 piles AA de 1,5 V
Entrées Deux
Mémoire Jusqu’à 10 enregistrements d’étalonnage
Modèle Multi 3320
Alimentation électrique 1,5V
Type de produit Appareil de mesure multiparamètres
Gamme (ions spécifiques) 0,000 à 999 999 μmol/l
Gamme de facteurs TDS 0 à 199,9 g/l