Learn More
Shamrock™ Étiquettes blanches polyvalentes Tyvek
Code produit 11892641
Change view
Click to view available options
Dimensions (métrique):
20 x 22 mm
20 x 38 mm
38 x 76 mm
51 x 100 mm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) unitSize
11892641 20 x 22 mm 1000 pièces
11822651 38 x 76 mm 1000 pièces
11832651 51 x 100 mm 1000 pièces
11802651 20 x 38 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11892641 Fournisseur Shamrock™ Code fournisseur STV1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une résistance, une adhérence et un marquage permanent accrus pour tous vos besoins en laboratoire. Les étiquettes vierges polyvalentes Shamrock™ Tyvek ne décolorent pas, ne se fissurent pas et ne se déchirent pas, adhèrent à presque n’impor
  • Matériau résistant aux déchirures, adhésif durable
  • Ne se décolle pas avec le temps
  • Marquage permanent au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
  • Étiquettes prédécoupées sur le rouleau
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Couleur Blanc
Matériau Tyvek
Type de produit Étiquette Tyvek vierge polyvalente
À utiliser avec (application) Pour des applications spécifiques
Dimensions (métrique) 20 x 22 mm
Dimensions (L x l) 20 x 22 mm