Learn More
Shamrock™ Étiquettes vierges permanentes et polyvalentes
Description
- Résistantes à l’eau, à l’huile et aux acides
- Plage de températures comprise entre −20° et +121°C
- Peuvent être utilisées dans des autoclaves, congélateurs, réfrigérateurs et étuves
- 1000 étiquettes p
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Saumon |
| À utiliser avec (application) | Marquage, étiquetage |
| Quantité | 1000/Bte |
| Plage de températures (métrique) | –20°C à +121°C |
| Dimensions (L x l) | 38 x 50 mm |