Learn More
Globe Scientific Tasses multi-usages pour échantillons
Code produit 31923017 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.25 mL
0.5 mL
1,5 ml
2 mL
3 mL
4 mL
Quantité:
1000/Pk.
6000/Cs.
Conditionnement:
10000 pièces
12000 pièces
5000 pièces
6000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
31923017 4 mL 1000/Pk. 5000 pièces
31922311 3 mL 6000/Cs. 6000 pièces
31922595 1,5 ml 1000/Pk. 12000 pièces
31922833 0.5 mL 1000/Pk. 10000 pièces
31922523 0.25 mL 1000/Pk. 10000 pièces
31922801 2 mL 1000/Pk. 10000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31923017 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110811
Expédition estimée: 04-01-2027
Pour les analyseurs de laboratoire
  • Disponible en différentes tailles et conçu pour être utilisé sur la plupart des instruments populaires de l’industrie
  • Échantillons de gobelets en polystyrène (PS) réalisés selon les spécifications exactes de l’OEM
  • Offrir d’excellentes propriétés optiques
Spécification
Quantité 1000/Pk.
Capacité (métrique) 4 mL
Type de produit Cupule d’échantillon
Capacité (impériale) 0,13 oz
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour une utilisation sur les instruments les plus populaires de l’industrie
À utiliser avec (équipement) Hitachi™ et de nombreux autres analyseurs de laboratoire