Learn More
Buerkle™ Multi-échantillonneur en acier inox
Code produit 10268320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
550 mm
850 mm
1500 mm
Comprend:
3 chambres de collecte
3 cuves
5 chambres de collecte
5 cuves
Matériau:
Acier inoxydable (V4A)
Acier inoxydable V4A / PTFE
Dimensions:
Profondeur d’insertion de 1355 mm
Profondeur d’insertion de 430 mm
Profondeur d’insertion de 710 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Comprend Matériau Dimensions unitSize
10268320 550 mm 3 chambres de collecte Acier inoxydable V4A / PTFE Profondeur d’insertion de 430 mm 1 pièce
10255182 550 mm 3 cuves Acier inoxydable (V4A) Profondeur d’insertion de 430 mm 1 pièce
10265182 850 mm 3 cuves Acier inoxydable (V4A) Profondeur d’insertion de 710 mm 1 pièce
10024190 850 mm 3 cuves Acier inoxydable V4A / PTFE Profondeur d’insertion de 710 mm 1 pièce
10192602 1500 mm 5 cuves Acier inoxydable (V4A) Profondeur d’insertion de 1355 mm 1 pièce
10034190 1500 mm 5 chambres de collecte Acier inoxydable V4A / PTFE Profondeur d’insertion de 1355 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10268320 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 53160055
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le multi-échantillonneur Buerkle™ comprend plusieurs chambres fermées, pour un échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs prédéterminées. Les échantillonneurs de zones sont disponibles en trois longueurs différentes : 55 cm (particulièrement adaptée aux sacs), 85 cm (pour les cylindres, les cuves, les récipients mixtes) et 150 cm (pour les grands sacs, les silos, les réservoirs).
  • Les échantillons toutes couches peuvent être prélevés sur toutes les couches du récipient
  • Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
  • L’échantillonnage sûr et fiable est davantage facilité grâce à des accessoires spéciaux utiles comme les manchons d’étanchéité, le papier Quali-Paper, les brosses de nettoyage, les dispositifs de vidange et les joints de contrôle Close-it
  • aluminium, AISI 316L (1,4404) ou AISI 316L / PTFE
  • Version en AISI 316L (1.4404) / PTFE avec faible poids grâce aux chambres d’échantillons en PTFE.
  • Avec système de codage couleur
  • 25 mm Ø
  • Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
  • Matériaux ultra-purs
  • Excellent traitement, modèle robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Échantillonneur Multi
Matériau Acier inoxydable V4A / PTFE
Autoclavable Autoclavable
Comprend 3 chambres de collecte
Type de poignée En T
Capacité (métrique) 14 ml
Dimensions Profondeur d’insertion de 430 mm
Certifications/Conformité DIN
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires
Longueur (métrique) 550 mm