Learn More
Mecmesin™ Cellule de charge multi-test intelligente
Code produit 11923858
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cellule de charge multi-test intelligente
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11923858 Cellule de charge multi-test intelligente
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11923858 Fournisseur Mecmesin™ Code fournisseur 879005
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Compatible avec tous les bancs d’essai de capacité égale ou supérieure à celle de la cellule de charge.
  • Transducteur qui effectue la fonctionnalité de conversion de la force en sortie électrique
  • Capacité : 250 N
  • Réduction globale de la lumière du jour : 15(0,59)
  • Dimensions (P x L x H) : 46,5 x 72 x 48 cm
Spécification
Type de produit Cellule de charge
Description Capacité : 25 N
À utiliser avec (application) Transducteur : convertit la force en un signal électrique qui peut être mesuré