Learn More
Sampling Systems™ Multi-échantillonneur
Code produit 15829241 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15829241 1000 mm 1 pièce
15839241 1500 mm 1 pièce
15849241 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15829241 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1290K1000
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de modifier rapidement et facilement le volume de l’échantillon en changeant les cellules d’échantillon amovibles. Le multi-échantillonneur Sampling Systems™ est idéal pour prélever plusieurs échantillons en vrac à partir de poudres et de gra
  • Construction en acier inoxydable 316
  • Volumes d’échantillons variables
  • Gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Convient aux poudres et granulés à écoulement libre
  • Échantillonneur de poudre multiniveaux avec volumes d’échantillons variables
Note:  3 inserts sont nécessaires. Les inserts ne sont pas inclus ; vendus séparément.
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre multi-niveaux
Matériau Acier inoxydable (316L)
Diamètre (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 1000 mm