Description
- Construction en acier inoxydable 316
- Volumes d’échantillons variables
- Gamme de longueurs d’échantillonneur
- Convient aux poudres et granulés à écoulement libre
- Échantillonneur de poudre multiniveaux avec volumes d’échantillons variables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Échantillonneur de poudre multi-niveaux |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |
| Longueur (métrique) | 2000 mm |