Learn More
Grant Instruments™ Mélangeur Multi-Vortex
Description
- Commande de vitesse réglable de 500 à 3 000 tr/min
- Peut accueillir jusqu’à 32 tubes en trois tailles / combinaisons différentes
- Tête plate VP-1 supplémentaire pour le mélange d’un seul tube fourni avec l’unité
- Les ventouses en caoutchouc tiennent parfaitement bien à la surface de travail et évitent que l’unité se déplace ; Elles absorbent également les vibrations et empêchent leur transmission à la paillasse
- Simples à utiliser : choisissez le mode de fonctionnement (continu ou tactile) et tournez le bouton pour régler la vitesse
- Plateforme universelle à 32 emplacements pour trois tailles de tubes (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) et un embout pour mélanger des tubes individuels jusqu’à 15 ml
- Plage de températures de fonctionnement : + 4 °C à 40 °C
Spécification
Spécification
| Orbite | 2 mm |
| Vitesse de rotation | 500 à 3000 tr/min |
| Tension | 12 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 40°C |
| Dimension du tube | 16 mm de diamètre |