Learn More
ATAGO™ Réfractomètre à longueur d’onde multiple Abbe DR-M2
Description
- L’indice de réfraction ou le nombre d’Abbe (νd ou νe) peut être mesuré à différentes longueurs d’onde allant de 450 à 1 100 nm.
- Le DR-M2 affiche numériquement le résultat de la mesure de l’indice de réfraction ou du nombre d’Abbe sur l’écran LCD.
- La mesure peut être obtenue en faisant correspondre la ligne de limite avec le point d’intersection du réticule.
- Ce réfractomètre est connecté à l’imprimante numérique DP-63 (B) (en option).
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre de paillasse |
| Indice de réfraction | 1,3278 à 1,7379 (à 450 nm), 1,3000 à 1,7100 (à 589 nm), 1,2912 à 1,7011 (à 680 nm), 1,2743 à 1,6840 (à 1 100 nm) |
| Précision | ± 0,0002 |
| Affichage | LCD |
| Poids (métrique) | 6,0 kg (réfractomètre), 3,2 kg (unité de source lumineuse) |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 290 x 310 mm (réfractomètre) ; 150 x 330 x 110 mm (unité de source lumineuse) |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 50°C |
| Alimentation électrique | AC100 |
| Tension | 100/240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |