Learn More
Velp Scientifica™ Bloc MultiAluBlock™ à quatre positions (28 x 43 mm)
Tous les produits Velp ProduitsDescription
- Utilisé pour effectuer de nombreuses réactions ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace de paillasse
- À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
- Interchangeables
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 28 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à plaque chauffante AREX-6 |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Capacité | 4 Positions |
| Type | Bloc |
| Largeur (métrique) | 43 mm |