Learn More
ratiolab™ Multibox™ Boîte de pointes de pipettes Plus
Description
- Pour une utilisation avec le Ratiolab™ MuliTray™ systèmes de remplissage, Multibox™ plus
- Avec couvercle coulissant et à charnière étanche à la poussière
- Entièrement amovible
- Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (équipement) | Embouts de pipettes jusqu'à 1200 μVolume L |