Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MultiDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15551731 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 ml
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Conditionnement
15551731 100 mL 500 mm Stérile 20 pièces
15541731 100 mL 500 mm Non stérile 20 pièces
15561731 200 ml 1000 mm Non stérile 20 pièces
15571731 200 ml 1000 mm Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15551731 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53934441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.39€
    280.05€ / 20 pièces
    Économisez 13.34€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélever des échantillons de plusieurs couches de matériaux d’échantillonnage. L’échantillonneur jetable MultiDispo Buerkle™ est adapté aux poudres à écoulement libre et aux granulés à grains fins. Disponible en version stérile / non stérile.
  • Prélève des échantillons de plusieurs couches du matériau d’échantillonnage
  • Convient aux poudres à flux libre et aux granulés à grains fins
  • Les échantillons représentatifs de toutes couches peuvent être vidés directement par la poignée ouverte dans un récipient d’échantillon
  • L’ouverture de la poignée pour le vidage est de 14 mm de diamètre
  • Fabriqué en salle blanche
  • Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 500 mm