Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable MultiDispo
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 ml
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Prélève des échantillons de plusieurs couches du matériau d’échantillonnage
- Convient aux poudres à flux libre et aux granulés à grains fins
- Les échantillons représentatifs de toutes couches peuvent être vidés directement par la poignée ouverte dans un récipient d’échantillon
- L’ouverture de la poignée pour le vidage est de 14 mm de diamètre
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Sampler |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6,76 oz. |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion