Learn More
IKA™ MultiDrive Basic
Code produit 16248621 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16248621 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16248621 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025002638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.34€
    3835.00€ / 1 pièces
    Économisez 165.34€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Peu importe que les échantillons soient durs, mous ou fibreux – le IKA Le concasseur MultiDrive peut effectuer une large gamme de tâches de concassage, y compris le concassage grossier et fin, grâce à la variété des cuves disponibles.
Le MultiDrive basic vous permet de mélanger ou de broyer. Une interface USB est disponible pour faciliter l’activation et la documentation. En combinaison avec la chambre de broyage MI 250, le MultiDrive basic succède au broyeur M 20.
  • Hautes performances
    Une excellente performance d’écrasement est garantie par la combinaison d’une vitesse de rotation réglable, allant de 3000 tr/min à 20 000 tr/min, et d’une puissance débitée de 1000 Watt.
  • Mode intervalles
    L’option de programmation par intervalles s’active en appuyant simplement sur un bouton. Le mode intervalles est un atout lors du broyage grossier d’échantillons durs ou pour un mélange très complet.
  • Refroidissement intégré
    Un système de refroidissement est intégré au bol de broyage, ce qui permet une meilleure dissipation thermique indirecte. Ainsi, le liquide de refroidissement et l’échantillon restent séparés.
  • Plusieurs récipients (optionnels)
    Le MultiDrive fournit le récipient approprié pour chaque tâche de broyage.
    Les récipients ne sont pas inclus dans la livraison.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Description Broyeur MultiDrive Basic IKA
Dimensions (L x l x H) 300 x 450 x 250 mm
Dureté 5 Mohs
Indice IP IP31
Matériau Acier inoxydable
Matériau (secondaire) PTFE
Type de prise Prise EU
Vitesse 3000 à 20 000 tr/min
Tension 220/240 V, 100/120 V
Watts 1000 W
Poids (métrique) 8,5 kg
Fréquence 50/60 Hz