Learn More
IKA™ Récipient mixeur MultiDrive BL 2000
Code produit 16258631 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
2000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16258631 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16258631 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025003961
En stock
Le récipient BL 2000 est un récipient avec couteau de broyage particulièrement utile en association avec le broyeur MultiDrive Basic IKA pour le broyage à l’état humide d’une large gamme d’échantillons, notamment la viande, les saucisses, les fèves de soj
  • Toutes les pièces peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. La lame est facile à démonter pour un nettoyage intensif.
  • La boîte livrée contient un couteau de broyage standard en acier inox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient malaxeur
Capacité (métrique) 2000 mL
À utiliser avec (équipement) MultiDrive
Dureté 5 Mohs
Matériau Acier inoxydable
Granulométrie Maxi :20 mm